Descripción
- RAL 7035 de chapa de acero recubierta en polvo
- Para modelo(s): IO90
- Para armarios altos y medio-altos, ancho de carrocería 1200
- Dimensiones exteriores: Ancho x Re x Alto (mm) 1043 x 488 x 40
- Dimensiones interiores: Ancho x Re x Alto (mm) 1040 x 487 x 39
- Capacidad de carga: 75,00 kg
- Para armarios altos y medio-altos, ancho de carrocería 600
- Dimensiones exteriores: Ancho x Re x Alto (mm) 443 x 488 x 40
- Dimensiones interiores: Ancho x D x Alto (mm) 440 x 487 x 39
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo (imperial) | 19,21 in |
| Fondo exterior (métrico) | 488 mm |
| Fondo interior (métrico) | 487 mm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 487 x 440 x 39 mm |
| Altura (imperial) | 1,57 in |
| Altura exterior (métrico) | 40 mm |
| Altura (métrico) interior | 39 mm |
| Capacidad portante | 25 kg |
| Peso (imperial) | 9.92 lb. |
| Peso (métrico) | 4.5 kg |
| Mostrar más |