Descripción
Includes:
- Instrument Controller
- Spectral license for 3D data acquisition of diode-array UV and unit-resolution MS spectra
- Fraction collection
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Chromatography Software |
| Para utilizar con (equipo) | LC, IC, and GC Instruments and Accessories |
| Certificaciones/conformidad | 21 CFR |
| Línea de productos | Chromeleon 7 |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Cantidad | 1 Ea. |