Learn More
Patrón de verificación de instrumentos 10 para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11971626 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11971626 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11971626 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CALMIX10500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
K500μg/ml
Al50μg/ml
Ba50μg/ml
Cd50μg/ml
Cu50μg/ml
Mn50μg/ml
Zn50 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Specifications
Nombre del producto químico o material Instrument Check Standard 10
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7446-07-3
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
Fórmula molecular O2Te
Número MDL MFCD00011263
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES O=[Te]=O
Nombre IUPAC dióxido de telurio
Solvent or Matrix 2% HNO3
Peso molecular (g/mol) 159.60
PubChem CID 62638
Cantidad 500 mL
Grado Medioambiente
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Components in 2% HNO3:
Al    •50Glc mug/mL
Mn    •50Glc mug/mL
Ba    •50Glc mug/mL
K    •500Glc mug/mL
Cd    •50Glc mug/mL
Zn    •50Glc mug/mL
Cu    •50Glc mug/mL
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Instrument Check Standard 10
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio