Learn More
Patrón de calibración del instrumento 2 para ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
| Analito | Concentración |
|---|---|
| Ag | 100μg/ml |
| Al | 100μg/ml |
| As | 100μg/ml |
| Ba | 100μg/ml |
| Be | 100μg/ml |
| Ca | 100μg/ml |
| Cd | 100μg/ml |
| Co | 100μg/ml |
| Cr | 100μg/ml |
| Cu | 100μg/ml |
| Fe | 100μg/ml |
| K | 100μg/ml |
| Mg | 100μg/ml |
| Mn | 100μg/ml |
| Mo | 100μg/ml |
| Na | 100μg/ml |
| Ni | 100μg/ml |
| Pb | 100μg/ml |
| Sb | 100μg/ml |
| Se | 100μg/ml |
| Sn | 100μg/ml |
| Sr | 100μg/ml |
| Ti | 100μg/ml |
| Tl | 100μg/ml |
| V | 100μg/ml |
| Zn | 100 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Instrument Calibration Standard 2 |
| Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
| Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
| Técnica | ICP-MS |
| Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
| Tipo de solución | Standard Solution |
| Tipo | ICP/ICP-MS Standard |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid/Trace Tartaric Acid/Trace Hydrogen Fluoride |
| Cantidad | 125 mL |
| Grado | ICP/ICP-MS |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- instrument calibration standard 2
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: nitic acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio