Learn More
BRAND™ Ventanas de inspección para Titrette™
Código de producto. 10576265 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
:
Para su uso con Titrette™
Código de producto.
10576265 Para su uso con Titrette™
1 options
Código de producto. 10576265
Marca: BRAND™ 6783
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye una ventana transparente y otra de color ámbar. Para proteger los materiales sensibles a la luz, sustituya la ventana de inspección transparente por la de color ámbar.
  • Estructura de plástico.
  • Para su uso con Titrette™
  • Una ventana transparente y de color ámbar incluida
  • La ventana de color ámbar evita daños en los materiales sensibles a la luz
  • Se suministra en paquetes de dos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar, transparente
Para utilizar con (equipo) Protección de los materiales sensibles a la luz
Material Plástico
N.° por paquete Juego de 2
Tipo Ventana de inspección