Learn More
General Tools Espejo de inspección telescópico con iluminación LED
Código de producto. 15119075 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15119075 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15119075 Proveedor General Tools N.º de proveedor 0991405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.00€
    35.78€ / paquete de 1
    Ahorro 11.22€
    23% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este espejo de inspección telescópico con iluminación LED cuenta con dos luces LED extra brillantes que le ayudan a ver en áreas oscuras y difíciles de alcanzar.
  • Estos espejos de inspección iluminados facilitan la inspección de áreas estrechas para detectar fugas, roturas o artículos perdidos.
  • El eje telescópico se extiende hasta 33 in. (840 milímetros).
  • Los grandes espejos de vidrio, totalmente pulidos y resistentes a los golpes, se encuentran en un ángulo de 360 grados.° Giratorio, lo que permite colocar el espejo en cualquier ángulo.
  • Las rótulas permiten colocar los espejos en cualquier ángulo.
  • El mango cuenta con un agarre acolchado antideslizante.
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Material Vidrio
Diámetro (métrico) 47,625 mm
Diámetro (imperial) 1,875 in
Incluye Luces LED telescópicas, dos pilas CR2032
Tipo de producto Espejo de inspección
Forma Redondo
Longitud (imperial) 33 in
Longitud (métrico) 840 mm