Learn More
Abeba™ Plantillas 3568
Código de producto. 15690218
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
Tamaño de la unidad:
1 par
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15690218 40 1 par
15650218 36 1 par
15660218 37 1 par
15670218 38 1 par
15680218 39 1 par
15600228 41 1 par
15610228 42 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15690218 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 3568/40
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Los cabezales de masaje estimulan la circulación. ESD disipativo y antiestático.
  • Microfibra
  • Antracita
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Antiestático
  • Estimula la circulación mediante cabezales de masaje, cómoda plantilla ortopédica.
  • Plantilla de masaje Reflexor.
Especificaciones
Color Antracita
Material Microfibra
Tamaño 40
Modelo 3568