Learn More
Abeba™ Plantillas 3553
Descripción
- Textil transpirable.
- Azul
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Antiestático
- Absorción de la presión superficial, adaptación al clima, comodidad.
- Beneficios para las articulaciones, la musc
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Material | Textiles |
| Tamaño | 42 |
| Modelo | 3553 |