Learn More
Pyrex™ Inserto de tubos para tapón de rosca GL14
Código de producto. 15153937
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Tapón de rosca GL14 con salida de tubos, DI de 1,6 mm
Tapón de rosca GL14 con salida de tubos, DI de 3,0mm
Tapón de rosca GL14 con salida de tubos, DI de 3,2mm
Tapón de rosca GL14 con salida de tubos, DI de 6,0mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con unitSize
15153937 Tapón de rosca GL14 con salida de tubos, DI de 3,2mm cada uno
15143937 Tapón de rosca GL14 con salida de tubos, DI de 3,0mm cada uno
15133937 Tapón de rosca GL14 con salida de tubos, DI de 1,6 mm cada uno
15163937 Tapón de rosca GL14 con salida de tubos, DI de 6,0mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15153937 Proveedor Pyrex™ N.º de proveedor 4539/06
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija un sistema de conexión de dos o tres puertos y, a continuación, añada adaptadores de tubos e insertos para conectar tubos. El inserto de tubos Pyrex™ para tapón de rosca GL14 proporciona un medio para la transferencia de líquidos dentro de un
  • Para uso con frascos para medios de laboratorio Pyrex™ GL45
  • Facilita la transferencia de líquidos dentro de un sistema cerrado estéril
  • Esterilizables en autoclave y
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con Tapón de rosca GL14 con salida de tubos, DI de 3,2mm
Max. Operating Temperature (Metric) 140 °C
Tipo de producto Inserto de tubos