Learn More
Miele Professional™ Inserto E 111
Código de producto. 13172270 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13172270 1 Unidad cada uno
1 options
Código de producto. 13172270 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 3808420
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Inserto E 111 para la carga óptima de los vasos de precipitados de 600 a 1000 ml
  • Adecuado para 8 vasos de precipitados de vidrio entre 600 y 1000 ml
  • equipado con barras estabilizadoras de 8 × 3
  • Para uso con cesta inferior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Inserto, mitad
Modelo E 111
Para utilizar con (equipo) 8 vasos de precipitados, de 600 a 1000 ml
Fondo (métrico) 460 mm
Altura (métrico) 205 mm
Anchura (métrico) 230 mm
Cantidad 1 Unidad