Learn More
Elma™ Insertar cubiertas
Código de producto. 17891357
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
100/120
150/180/300
180
30/40
60
80
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
17891357 150/180/300 cada uno
17881357 30/40 cada uno
17831297 60 cada uno
17861297 80 cada uno
17811367 100/120 cada uno
17831347 180 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17891357 Proveedor Elma™ N.º de proveedor 1110260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.00€
    48.60€ / paquete de 1
    Ahorro 15.40€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
La cubierta insertable contiene dos anillos de goma y está diseñada para colgar vasos o tazas de limpieza en la canasta de limpieza.
  • Elma Las unidades ultrasónicas pueden funcionar con o sin cubierta.
  • Para un funcionamiento más eficiente, Elma Ofrece varias cubiertas insertables hechas de acero inoxidable robusto y fácil de limpiar.
  • Las fundas permiten limpiar objetos de diferentes materiales simultáneamente – pero por separado
  • Si se utiliza correctamente, todos Elma Los insertos ayudarán a evitar daños en el tanque ultrasónico y, por lo tanto, prolongarán la vida útil del limpiador ultrasónico.
  • Permite la limpieza con líquidos agresivos.
  • Prolonga la vida útil de la unidad.
Especificaciones
Tipo de producto Tapa
Para utilizar con (equipo) Fisherbrand Seleccionar, Fisherbrand FÁCIL, Elmasonic Medicina, Elmasonic PAG, Elmasonic S, Elmasonic Seleccionar, Elmasonic FÁCIL
Material Acero inoxidable
Modelo 150/180/300