Learn More
Miele Professional™ introducir
Código de producto. 13111514 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13111514 1 Unidad cada uno
1 options
Código de producto. 13111514 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 3808320
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Inserto para la carga óptima de matraces de cuello ancho, etc.
  • Equipado con 26 ganchos de resorte pequeños x 105 mm de altura
  • La distancia entre los ganchos de resorte es de aprox. 60 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Inserto, mitad
Modelo E 106/1
Para utilizar con (equipo) Matraces, probetas graduadas, frascos, etc.
Fondo (métrico) 410 mm
Altura (métrico) 116 mm
Anchura (métrico) 195 mm
Cantidad 1 Unidad