Learn More
Miele Professional™ introducir
Código de producto. 10458922 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10458922 1 Unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10458922 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 12667390
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Inserto E 139/1 para la carga óptima de los tubos de ensayo de hasta 12 x 200 mm
  • Apto para tubos de ensayo
  • la anchura de la malla es de 9 × 9 mm
  • Incluye tapa A 13
  • dividido en 6 superficies
  • Para uso en la cesta inferior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Inserto, cuarto
Modelo E 139/1
Para utilizar con (equipo) Cestas inferiores
Fondo (métrico) 320 mm
Altura (métrico) 223 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Cantidad 1 Unidad