Learn More
Miele Professional™ introducir
Código de producto. 10384531 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10384531 1 Unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10384531 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 3808390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00€
    228.00€ / paquete de 1
    Ahorro 83.00€
    26% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Inserto E 110 para la carga óptima de los vasos de precipitados de 250 a 600 ml
  • Adecuado para 10 vasos de precipitados de vidrio entre 250 y 600 ml
  • equipado con barras estabilizadoras de 10 × 3
  • Para uso con cesta inferior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Inserto, mitad
Modelo E 110
Para utilizar con (equipo) 10 vasos de precipitados, de 250 a 600 ml
Fondo (métrico) 460 mm
Altura (métrico) 175 mm
Anchura (métrico) 230 mm
Cantidad 1 Unidad