Learn More
Miele Professional™ introducir
Código de producto. 10605291 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10605291 1 Unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10605291 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 12667380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.78€
    340.00€ / paquete de 1
    Ahorro 14.78€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Inserto E 105/1 para la carga óptima de los tubos de ensayo de hasta 12 x 165 mm
  • Adecuado para 200 tubos de ensayo
  • la anchura de la malla es de 9 × 9 mm
  • Incluye tapa A 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Inserto, cuarto
Modelo E 105/1
Para utilizar con (equipo) Cestas inferiores
Fondo (métrico) 320 mm
Altura (métrico) 192 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Cantidad 1 Unidad