Learn More
Miele Professional™ Inserto 1/4 para lavavajillas de laboratorio
Código de producto. 10282641 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10282641 1 Unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10282641 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 12667340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    384.56€
    278.00€ / paquete de 1
    Ahorro 106.56€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Inserto E 103/1 para la carga óptima de tubos de ensayo de hasta 12 x 75 mm.
  • Adecuado para hasta 200 tubos de ensayo.
  • dividido en 6 superficies
  • El ancho de la malla es de 8 x 8 mm.
  • incluida la tapa A 13
  • Para usar con PG8583, PG8593
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cesta de malla
Modelo A 13
Para utilizar con (equipo) Cestas superiores o inferiores
Fondo (métrico) 320 mm
Altura (métrico) 102 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Cantidad 1 Unidad