Descripción
- Equipado con una tapa
- 3 compartimentos con un tamaño de 115 x 10 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Lavadoras desinfectadoras, médicas |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 350 x 102 x 93 mm |
| Altura (métrico) | 93 mm |
| Longitud (métrico) | 350 mm |
| Anchura (métrico) | 102 mm |