Learn More
Miele Professional™ Inserto E 403
Código de producto. 10262002 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
105 vidrios de observación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
10262002 105 vidrios de observación cada uno
1 options
Código de producto. 10262002 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 3830430
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Inserto E 403 para la carga óptima de hasta 105 vidrios de observación
  • Adecuado para 105 vidrios de observación con un diámetro de 50 a 60 mm
  • Equipado con 36 barras espaciadas a 9 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Inserto/módulo para vidrios de observación
Color Acero inoxidable
Admite 105 vidrios de observación
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras, médicas
Fondo (métrico) 445 mm
Altura (métrico) 35 mm
Anchura (métrico) 200 mm