Learn More
Miele Professional™ introducir
Código de producto. 12007076 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
445 x 180 x 110 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
12007076 445 x 180 x 110 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12007076 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 3203500
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Inserto E 379 para la sujeción de diferentes instrumentos
  • Malla de alambre de 0,8 mm, malla de 1,7 mm de ancho, marcos de 5 mm
  • Equipado con 2 asas
  • Para uso en las cestas superior e inferior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Color Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras, médicas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 445 x 180 x 110 mm
Altura (métrico) 110 mm
Longitud (métrico) 445 mm
Anchura (métrico) 180 mm