Learn More
Miele Professional™ introducir
Código de producto. 10140253 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
225 x 150 x 55mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
10140253 225 x 150 x 55mm cada uno
1 options
Código de producto. 10140253 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 3149790
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Inserto E 363 para la carga óptima de instrumentos de ginecología y otorrinolaringología
  • Anchura de malla de 1 mm
  • Equipado con tapa
  • Para uso en las cestas superior e inferior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Color Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras, médicas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 225 x 150 x 55mm
Altura (métrico) 55 mm
Longitud (métrico) 225 mm
Anchura (métrico) 150 mm