Learn More
Miele Professional™ introducir
Código de producto. 10283223 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
210 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
10283223 210 portaobjetos cada uno
1 options
Código de producto. 10283223 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 3808600
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Inserto E 134 para una carga óptima de 210 portaobjetos
  • adecuado para 210 portaobjetos
  • equipado con 26 compartimentos de 26 × 11 mm, espesor de cable de 3 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Insertar
Color Acero inoxidable
Admite 210 portaobjetos
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras, laboratorio
Fondo (métrico) 445 mm
Altura (métrico) 73 mm
Anchura (métrico) 200 mm