Learn More
Miele Professional™ introducir
Código de producto. 10170641 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (métrico):
429 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) Tamaño de la unidad
10170641 429 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10170641 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 6629670
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Introduzca A12/1 para la limpieza suave de los artículos delicados interrumpiendo el chorro de pulverización
  • Con perforaciones de 7 x 7 mm
  • Para uso en las cestas superior e inferior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Insertar
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras, laboratorio
Fondo (métrico) 429 mm
Anchura (métrico) 224 mm