Description
- Con perforaciones de 7 x 7 mm
- Para uso en las cestas superior e inferior
Specifications
Specifications
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Otros insertos |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Lavadoras desinfectadoras, laboratorio |
| Fondo (métrico) | 429 mm |
| Anchura (métrico) | 429 mm |