Learn More
Miele Professional™ introducir
Código de producto. 15490565 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
572 x 150 x 371 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15490565 572 x 150 x 371 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15490565 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 5337750
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Inserto E 984 para una amplia variedad de utensilios
Puede equiparse con diferentes soportes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Color Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Lavadores-desinfectadores de gran capacidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 572 x 150 x 371 mm
Altura (métrico) 371 mm
Longitud (métrico) 572 mm
Anchura (métrico) 150 mm