Learn More
Miele Professional™ introducir
Código de producto. 15440565 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
522 x 357 x 155 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15440565 522 x 357 x 155 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15440565 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 5848300
Fecha estimada de envoi: 17-03-2027
Inserto E 963 para la carga óptima de vasos de precipitados de hasta 250 ml
Equipado con 33 x 3 barras estabilizadoras para vasos de precipitados de hasta 250 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Inserto/módulo para vasos de precipitados
Color Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Lavadoras/desinfectadoras de gran capacidad, laboratorio
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 522 x 357 x 155 mm
Altura (métrico) 155 mm
Longitud (métrico) 522 mm
Anchura (métrico) 357 mm