Learn More
Miele Professional™ introducir
Código de producto. 15430565 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
46 matraces Erlenmeyer
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
15430565 46 matraces Erlenmeyer cada uno
1 options
Código de producto. 15430565 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 5892360
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Unidad móvil E 960/1 para la carga óptima de erlenmeyer de cuello ancho
  • Equipado con 20 ganchos con resorte grandes y 26 pequeños
  • Adecuado para erlenmeyer y probetas de medición
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Inserto/módulo para instrumental de vidrio de cuello ancho
Color Acero inoxidable
Admite 46 matraces Erlenmeyer
Para utilizar con (equipo) Lavadoras/desinfectadoras de gran capacidad, laboratorio
Fondo (métrico) 522 mm
Altura (métrico) 185 mm
Anchura (métrico) 357 mm