Learn More
Miele Professional™ introducir
Código de producto. 13112280 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
95 mm
120 mm
145 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
13112280 95 mm cada uno
13192270 120 mm cada uno
13102280 145 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13112280 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 3830290
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Especificaciones
Tipo de producto Insertar
Para utilizar con (equipo) G 7883, G 7893, G 7883 CD, G 7835 CD, G 7836 CD, 56 soportes, 70 mm de altura, espacio de 26 mm aprox.
Fondo (métrico) 445 mm
Altura (métrico) 95 mm
Anchura (métrico) 485 mm
Cantidad 1 Unidad