Learn More
Greiner Bio-One Recipiente cónico para cría de insectos (drosophila)
Código de producto. 13067683
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Capacidad (métrico):
28 ml
68 ml
Tamaño de la unidad:
605 PCS
paquete de 1500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13067683 Poliestireno 28 ml paquete de 1500
10160331 Poliestireno 68 ml 605 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13067683 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 205101
Fecha estimada de envoi: 19-02-2027
Especialmente adecuado para el cultivo de Drosophila melanogaster.
  • Parte inferior del recipiente de poliestireno o polipropileno.
  • Compatible con tapón Ceaprene permeable al gas fabricado con material repelente al agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma del fondo Cónicos
Capacidad (métrico) 28 ml
Diámetro exterior (métrico) 26 mm
Para utilizar con (aplicación) Cultivos de Drosophila melanogaster
Altura (métrico) 64 mm
Material Poliestireno
Tipo Recipiente para cría de insectos (Drosophila)