Learn More
inS3-54A18, MedChemExpress
Código de producto. 16490076
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490076 2 mg 2 miligramos
16473798 10 mg 10 miligramos
16470177 50 mg 50 miligramos
16426527 5 mg 5 miligramos
16424856 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490076 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103128
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress inS3-54A18 is a potent STAT3 inhibitor, with anti-cancer properties.
inS3-54A18 is a potent STAT3 inhibitor, with anti-cancer properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material inS3-54A18
CAS 328998-53-4
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H16ClNO2
Cantidad 2 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (401.25 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(O)C=C2)C(C3=CC=CC=C3)=C/C1=C/C4=CC=C(Cl)C=C4
Peso molecular (g/mol) 373.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.83
Porcentaje de pureza 99.83%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease