Learn More
Indifrifluxam, TRC
Código de producto. 30138298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138298 250 mg 250 miligramos
30136933 500 mg 500 miligramos
17903285 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138298 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI854065250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1352994-67-2
Fórmula molecular C18 H21 F2 N3 O
Peso molecular (g/mol) 333.38
Sinónimo 3-(Difluoromethyl)-N-[(3R)-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-1H-inden-4-yl]-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, 3-(Difluoromethyl)-1-methyl-N-((3R)-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide, 3-(Difluoromethyl)-1-methyl-N-[(3R)-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl]-1H-pyrazole-4-carboxamide, Inpyrfluxam
Nombre IUPAC 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(3R)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidroinden-4-il]pirazol-4-carboxamida
SMILES C[C@@H]1CC(C)(C)c2cccc(NC(=O)c3cn(C)nc3C(F)F)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Inpyrfluxam
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21F2N3O/c1-10-8-18(2,3)12-6-5-7-13(14(10)12)21-17(24)11-9-23(4)22-15(11)16(19)20/h5-7,9-10,16H,8H2,1-4H3,(H,21,24)/t10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.1653
Porcentaje de pureza >95%