Learn More
Inpirfluxam 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323963 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323963 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14328250AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Inpyrfluxam
CAS 1352994-67-2
Nombres de analitos o componentes Inpyrfluxam
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C18 H21 F2 N3 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-(Difluoromethyl)-N-[(3R)-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-1H-inden-4-yl]-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, 3-(Difluoromethyl)-1-methyl-N-((3R)-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide, 3-(Difluoromethyl)-1-methyl-N-[(3R)-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl]-1H-pyrazole-4-carboxamide, Inpyrfluxam
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21F2N3O/c1-10-8-18(2,3)12-6-5-7-13(14(10)12)21-17(24)11-9-23(4)22-15(11)16(19)20/h5-7,9-10,16H,8H2,1-4H3,(H,21,24)/t10-/m1/s1
SMILES C[C@@H]1CC(C)(C)c2cccc(NC(=O)c3cn(C)nc3C(F)F)c12
Nombre IUPAC 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(3R)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidroinden-4-il]pirazol-4-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 333.38
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.1653 g/mol