missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

INPP5J Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16811025 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16811025 20 μL 20 microlitros
16801025 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16811025 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 214171AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Inositol and phosphatidylinositol phosphates are important for numerous cellular processes, including neuronal survival and signal transductions from growth factors, neurotransmitters and G protein coupled receptors. INPP5J (inositol polyphosphate-5-phosphatase J), also known as phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 5-phosphatase A, PIPP (proline-rich inositol polyphosphate 5-phosphatase), PIB5PA or INPP5, is a 1,006 amino acid cytoplasmic protein that assists in the conversion of inositol 1,4-bisphosphate from inositol 1,4,5-trisphosphate. Expressed in lung, stomach, kidney, brain, small intestine and heart, INPP5J localizes to membrane ruffles, where it may also participate in modulating inositol and phosphatidylinositol polyphosphate-binding proteins. Encoded by a gene located on human chromosome 22, INPP5J undergoes alternative splicing to produce three isoforms.

Especificaciones

Antígeno INPP5J
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica INPP5J
N.º de referencia del gen P59644, Q15735, Q9JMC1
Alias de gen INPP5, INPP5J, PIB5PA, PIPP
Símbolos de los genes Inpp5j
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno INPP5J Fusion Protein Ag15996
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 170835, 171088, 27124
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.