Learn More
Kolmi Hopen™ Dispensador de kit para visitantes INOX™ Premium
Código de producto. 17760099 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dispensador de kit para visitantes Premium; certificaciones/conformidad: ISO 9001; material: Acero inoxidable; color: plateado; altura (sistema métrico): 410 mm; anchura (métrico): 200 mm
Código de producto.
17760099 Dispensador de kit para visitantes Premium; certificaciones/conformidad: ISO 9001; material: Acero inoxidable; color: plateado; altura (sistema métrico): 410 mm; anchura (métrico): 200 mm
1 options
Código de producto. 17760099 Proveedor Kolmi Hopen™ N.º de proveedor 20.B1060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.36€
    63.56€ / paquete de 1
    Ahorro 7.80€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Dispensador de primera calidad de kits de visita para el cuidado de la higiene.
  • Cumple con el enfoque HACCP
  • Adecuado para todas las marcas
  • Fácil limpieza
  • Comenzar con los kits es fácil
Especificaciones
Color Plata
Fondo (métrico) 200 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Altura (métrico) 410 mm
Material Acero inoxidable
Certificaciones/conformidad ISO 9001