Learn More
Kolmi Hopen™ Dispensador de gorros de clip INOX™ Premium
Código de producto. 17750099 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dispensador de gorros de clip Premium; color: blanco; material: acero inoxidable; fondo (sistema métrico): 200 mm, altura (sistema métrico): 400 mm; anchura (métrico): 200 mm
Código de producto.
17750099 Dispensador de gorros de clip Premium; color: blanco; material: acero inoxidable; fondo (sistema métrico): 200 mm, altura (sistema métrico): 400 mm; anchura (métrico): 200 mm
1 options
Código de producto. 17750099 Proveedor Kolmi Hopen™ N.º de proveedor 20.B1050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.28€
    221.36€ / paquete de 1
    Ahorro 28.92€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Dispensador de primera calidad para gorros de todo tipo de estilos abultados, cubrebarbas, cubrezapatillas, cubrebotas, subrepuños y más.
  • Cumple con el enfoque HACCP
  • Adecuado para todas las marcas
  • Fácil limpieza
  • Montaje en pared (se suministran tornillos y pasadores)
Especificaciones
Color Plata
Fondo (métrico) 200 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Altura (métrico) 400 mm
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Médico, odontológico, industrial