Learn More
Kolmi Hopen™ Dispensador de delantales INOX™ Premium
Código de producto. 17770099 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dispensador de delantales Premium; certificaciones/conformidad: ISO 9001; profundidad (sistema métrico): 125 mm, altura (sistema métrico): 110 mm; material: Acero inoxidable; ancho (sistema métrico): 370 mm
Código de producto.
17770099 Dispensador de delantales Premium; certificaciones/conformidad: ISO 9001; profundidad (sistema métrico): 125 mm, altura (sistema métrico): 110 mm; material: Acero inoxidable; ancho (sistema métrico): 370 mm
1 options
Código de producto. 17770099 Proveedor Kolmi Hopen™ N.º de proveedor 20.B1080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.79€
    76.69€ / paquete de 1
    Ahorro 18.10€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Dispense fácilmente sus rollos de delantales protectores con este dispensador premium.
  • Dispensa delantales con facilidad
  • Fabricada en metal duradero
Especificaciones
Fondo (métrico) 125 mm
Anchura (métrico) 370 mm
Altura (métrico) 110 mm
Material Acero inoxidable
Certificaciones/conformidad ISO 9001