Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inositol, 98+ %
Código de producto. 10784621 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10784621 100 g Frasco de plástico 100 g
10172630 500 g Frasco de plástico 500 g
10297583 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10338843 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10784621 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 122261000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.20€
    84.65€ / 100 g
    Ahorro 14.55€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 87-89-8 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87-89-8
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Número MDL MFCD00077932
Clave InChI CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
Nombre IUPAC Ciclohexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Inositol
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión 220°C to 228°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 06, II, 1157
Índice Merck 15, 5021
Información de solubilidad (5% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino