Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inositol, 98+ %
Código de producto. 10297583 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10297583 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10784621 100 g Frasco de plástico 100 g
10172630 500 g Frasco de plástico 500 g
10338843 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10297583 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 122260010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87-89-8 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-89-8
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Número MDL MFCD00077932
Clave InChI CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
Nombre IUPAC Ciclohexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Inositol
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión 220°C to 228°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Beilstein 06, II, 1157
Índice Merck 15, 5021
Información de solubilidad (5% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino