Learn More
(-)-Inosine, TRC
Código de producto. 30012781
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
50 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
1 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012781 50 g 50 g
30009142 1 kg 1 Kg
17909274 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012781 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI66100050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-63-9
Fórmula molecular C10 H12 N4 O5
Peso molecular (g/mol) 268.23
Sinónimo 9-β-D-Ribofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Adenosine Imp. G (EP), Inosine, Didanosine Imp. B (Ph. Int.)
Nombre IUPAC 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-1H-purina-6-uno
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Inosine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N4O5/c15-1-4-6(16)7(17)10(19-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)18/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,18)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0808
Porcentaje de pureza >95%