Learn More
Inosine, MedChemExpress
Código de producto. 16488858
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488858 10 g 10 g
16472489 1 g 1 g
16468976 100 g 100 g
16453836 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488858 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0092
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Inosine is an endogenous purine nucleoside produced by catabolism of adenosine. Inosine has anti-inflammatory, antinociceptive, immunomodulatory and neuroprotective effects. Inosine is an agonist for adenosine A1 (A1R) and A2A (A2AR) receptors.
Inosine is an endogenous purine nucleoside produced by catabolism of adenosine. Inosine has anti-inflammatory, antinociceptive, immunomodulatory and neuroprotective effects. Inosine is an agonist for adenosine A1 (A1R) and A2A (A2AR) receptors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Inosine
CAS 58-63-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12N4O5
Cantidad 10 g
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (93.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (37.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3O)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 268.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.23
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism