Learn More
(-)-inosina deshidroxi-N-(6-iminohexil)-2,2,2-trifluoroacetamida fosfomorfolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Inosine Dehydroxy-N-(6-iminohexyl)-2,2,2-trifluoroacetamide Phospho-morpholine |
| Nombres de analitos o componentes | (-)-Inosine Dehydroxy-N-(6-iminohexyl)-2,2,2-trifluoroacetamide Phospho-morpholine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H4 Br2 Cl2 O2 |
| Sinónimo | ((2R,3S,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(6-((6-(2,2,2-trifluoroacetamido)hexyl)amino)-9H-purin-9-yl)tetrahydrofuran-2-yl)methyl Morpholino Hydrogen Phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H4Br2Cl2O2/c13-5-1-9-10(2-6(5)14)18-12-4-8(16)7(15)3-11(12)17-9/h1-4H |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | Clc1cc2Oc3cc(Br)c(Br)cc3Oc2cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,3-dibromo-7,8-diclorodibenzo-p-dioxina |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mostrar más |