Learn More
(-)-inosina deshidroxi-N-(6-iminohexil)-2,2,2-trifluoroacetamida fosfomorfolina, TRC
Código de producto. 30392674
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30392674 10 mg 10 miligramos
30397952 2.5 mg 2.50 miligramo
30395326 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30392674 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI66101510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Inosine Dehydroxy-N-(6-iminohexyl)-2,2,2-trifluoroacetamide Phospho-morpholine
Nombres de analitos o componentes (-)-Inosine Dehydroxy-N-(6-iminohexyl)-2,2,2-trifluoroacetamide Phospho-morpholine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H4 Br2 Cl2 O2
Sinónimo ((2R,3S,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(6-((6-(2,2,2-trifluoroacetamido)hexyl)amino)-9H-purin-9-yl)tetrahydrofuran-2-yl)methyl Morpholino Hydrogen Phosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H4Br2Cl2O2/c13-5-1-9-10(2-6(5)14)18-12-4-8(16)7(15)3-11(12)17-9/h1-4H
Tipo de solución Neat
SMILES Clc1cc2Oc3cc(Br)c(Br)cc3Oc2cc1Cl
Nombre IUPAC 2,3-dibromo-7,8-diclorodibenzo-p-dioxina
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 410.873
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.796