Learn More
Sal trisódica de inosina 5' Trifosfato, TRC
Código de producto. 30179892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179892 250 mg 250 miligramos
30180171 100 mg 100 miligramos
30179802 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179892 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI665000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35908-31-7
Fórmula molecular C10 H12 N4 O14 P3 . 3 Na
Peso molecular (g/mol) 574.111
Sinónimo Inosine 5'-(Tetrahydrogen Triphosphate) Trisodium Salt, NSC 20266, Trisodium Inosine-5'-triphosphate;
Nombre IUPAC trisodio; (2R,3S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(6-oxo-1H-purina-9-il)oxolán-2-il]metoxi-oxidofosforil]oxi-oxidofosforilo] fosfato de hidrógeno
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])n2cnc3C(=O)NC=Nc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Inosine 5' Triphosphate Trisodium Salt
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N4O14P3.3Na/c15-6-4(1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20)26-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 573.926