Learn More
Inosina-5'-monofosfato Sal Hidratada de Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30010991
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010991 500 mg 500 miligramos
30008004 100 mg 100 miligramos
30006355 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010991 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI665010500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20813-76-7
Fórmula molecular C10 H11 N4 O8 P . 2[Na] . 8[H2 O]
Peso molecular (g/mol) 536.292
Nombre IUPAC disodio; [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(6-oxo-1H-purina-9-il)oxolán-2-il]fosfato de metil; octahidratado
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)([O-])[O-])n2cnc3C(=O)NC=Nc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Inosine-5'-monophosphate Sodium Salt Hydrate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N4O8P.2Na.8H2O/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;;;;;;;;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;;8*1H2/q;2*+1;;;;;;;;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;;;;;;;;/m1........../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 536.096