Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inosina 5'-monofosfato, hidrato de sal disódica, 97 %
Código de producto. 10551281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10551281 5 g Frasco de vidrio 5 g
10236520 25 g Frasco de vidrio 25 g
10053523 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10551281 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 226260050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 352195-40-5 | C10H11N4Na2O8P | 392.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352195-40-5
Fórmula molecular C10H11N4Na2O8P
Peso molecular (g/mol) 392.17
Número MDL MFCD00150372
Clave InChI AANLCWYVVNBGEE-WCYUCLFNNA-L
Sinónimo inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate
PubChem CID 126963545
Nombre IUPAC disodium [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methyl phosphate
SMILES [Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H]([C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Inosine 5'-monophosphate, disodium salt hydrate
Punto de fusión 175.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 31, 26
Índice Merck 14, 4977
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Espectrofotometría 96% min. (lambda max. 249nm,pH 7) molar absorptivity 12300+/-4%,on dry basis
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino