Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de sal disódica de inosina-5'-monofosfato
Código de producto. 15454439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15454439 5 g 5 g
15464439 25 g 25 g
15474439 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15454439 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61959.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 352195-40-5 | C10H11N4Na2O8P | 392.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352195-40-5
Fórmula molecular C10H11N4Na2O8P
Peso molecular (g/mol) 392.17
Número MDL MFCD00036201,MFCD00036201
Clave InChI AANLCWYVVNBGEE-IDIVVRGQSA-L
Sinónimo disodium 5'-inosinate
PubChem CID 123134061
Nombre IUPAC fosfato de [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(6-oxo-3H-purina-9-il)oxolan-2-il]metilo dihidrógeno; sodio
SMILES [Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H]([C@@H]1O)N1C=NC2=C1NC=NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Inosine-5'-monophosphate disodium salt hydrate
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.17 (Anhydrous)
Forma física Polvo cristalino