Learn More
Sal disódica de inosina 5'-monofosfato, ≥ 98 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11328889 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11328889 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11328889 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210205005
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS 4691-65-0
Fórmula molecular C10H11N4Na2O8P
Peso molecular (g/mol) 392.17
Número MDL MFCD00036201,MFCD00036201
Clave InChI AANLCWYVVNBGEE-IDIVVRGQSA-L
Sinónimo disodium 5'-inosinate
PubChem CID 123134061
Nombre IUPAC fosfato disódico de [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(6-oxo-6,9-dihidro-3H-purin-9-il)oxolan-2-il]metilo
SMILES [Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H]([C@@H]1O)N1C=NC2=C1NC=NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Inosine 5'-monophophate disodium salt
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.2
Forma física Polvo cristalino