Learn More
Sal de sodio monofosfato cíclica Inosina-3',5', TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Inosine-3',5'-cyclic Monophosphate Sodium Salt |
| CAS | 41092-64-2 |
| Fórmula molecular | C10 H10 N4 O7 P . Na |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Inosine Cyclic 3',5'-(Hydrogen Phosphate) Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11N4O7P.Na/c15-6-7-4(1-19-22(17,18)21-7)20-10(6)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)16;/h2-4,6-7,10,15H,1H2,(H,17,18)(H,11,12,16);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].O[C@@H]1[C@@H]2OP(=O)([O-])OC[C@H]2O[C@H]1n3cnc4C(=O)NC=Nc34 |
| Nombre IUPAC | sodio; 9-[(4aR,6R,7R,7aS)-7-hidroxi-2-oxido-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahidro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxafosfinina-6-il]-1H-purina-6-uno |
| Peso molecular (g/mol) | 352.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.0185 |