Learn More
Inolitazone dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16488767
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16488767 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16488767 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14792B
MedChemExpress Inolitazone dihydrochloride (Efatutazone dihydrochloride) is a novel high-affinity PPARγ agonist that is dependent upon PPARγ for its biological activity with IC50 of 0.8 nM for growth inhibition.
Inolitazone dihydrochloride (Efatutazone dihydrochloride) is a novel high-affinity PPARγ agonist that is dependent upon PPARγ for its biological activity with IC50 of 0.8 nM for growth inhibition.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Inolitazone dihydrochloride
CAS 223132-38-5
Color Pale Purple
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H28Cl2N4O4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo Efatutazone dihydrochlorideCS-7017 dihydrochlorideRS5444 dihydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (43.44 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N1)SC(CC2=CC=C(OCC3=NC4=CC=C(OC5=CC(C)=C(N)C(C)=C5)C=C4N3C)C=C2)C1=O.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 575.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 575.51
Porcentaje de pureza 98.36%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease