Learn More
WTW™ Medidor de pH de sobremesa 7310 inoLab™ con electrodo de precisión
Descripción
- Resultados de medición repetibles mediante el reconocimiento automático de valores estables
- Supervisión del intervalo de medición óptimo para la función CMC
- Funcionamiento seguro y cómodo gracias a los menús de texto en una pantalla gráfica brillante y retroiluminada
- Todos los valores medidos se transmiten con la fecha, la hora, el número de identificación y el número de serie del sensor actuales
- Se suministra con un electrodo combinado de pH de precisión
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Electrodo combinado de pH. Medidor con fuente de alimentación universal, soporte y manual de funcionamiento. Electrodo de pH combinado SenTix™ 81, tampón 4, 7 y 10,01, 3mol/l de KCl, software y cable USB, tampones técnicos WTW, tampones DIN/NIST más |
| Exactitud (temperatura) | ±0.1K |
| Exactitud (mV) | ±0.3, ±1 |
| Exactitud (pH) | ±0,005, ±0.01 |
| Detalles de gestión de datos | Hasta 10 registros de memoria de calibración, 500 conjuntos de datos manuales/5000 de memoria automática |
| Para utilizar con (aplicación) | Para mediciones/documentación conforme a GLP/AQA, CA y funcionamiento con batería |
| Intervalo (pH) | De -2 a 20 |
| Resolución (pH) | – 2 a 20 ± 0,01, – 2 a 19,999 ± 0,005 |
| Intervalo (mV) | ±1200, ±0,3 |
| Resolución (mV) | ±(1200 ± 1)mV |
| Mostrar más |