Learn More
WTW™ Medidores de pH de sobremesa inoLab™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11331832
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
240 x 190 x 80 mm
290 x 190 x 80 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11331832 290 x 190 x 80 mm cada uno
11344093 240 x 190 x 80 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331832 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 1AA310P
Discount Lab Supplies
Usar código promocional 28170
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga mediciones de precisión de pH y ORP con la función de documentación para su uso en el control de calidad, el sector farmacéutico y en cualquier lugar donde se requiera documentación compatible con GLP.
  • Medidor de pH preciso con función de documentación para su uso en el control de calidad, el sector farmacéutico y en cualquier lugar donde se requiera documentación compatible con GLP
  • Resultados de medición repetibles mediante el reconocimiento automático de valores estables
  • Supervisión del intervalo de medición óptimo para la función CMC
  • Funcionamiento seguro y cómodo gracias a los menús de texto en una pantalla gráfica brillante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Conector DIN para mediciones/documentación conforme a GLP/AQA, batería, fuente de alimentación universal, soporte, manual de funcionamiento, CD-ROM con software y cable USB, impresora térmica integrada
Exactitud (temperatura) ±0.1K
Exactitud (mV) ±0.3, ±1
Exactitud (pH) ±0,005, ±0.01
Detalles de gestión de datos Hasta 10 registros de memoria de calibración, 500 conjuntos de datos manuales/5000 de memoria automática
Para utilizar con (aplicación) Para mediciones/documentación conforme a GLP/AQA, CA y funcionamiento con batería
Intervalo (pH) De -2 a 20
Resolución (pH) – 2 a 20 ± 0,01, – 2 a 19,999 ± 0,005
Intervalo (mV) ±1200, ±0,3
Resolución (mV) ±(1200 ± 0,3mV)
Calibration Points Desde 1 hasta 3
Tipo de pantalla LCD
Certificaciones/conformidad CE, cETLUS
Clasificación IP IP43
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 290 x 190 x 80 mm
Peso (métrico) 0,8 kg
Garantía 3 años
Fuente de alimentación Cuatro pilas AA de 1,5 V o cuatro pilas NiMH de 1,2 V
Intervalo de humedad relativa Media anual: < 75 %, 30 días/año: 95 %, otros días: 85 %
Compensación de la temperatura Automático/Manual
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 55 °C
Sensor de temperatura DIN o BNC/banana de 4 mm
Tipo Medidor de pH de sobremesa
Duración de la batería Hasta 1000 horas sin retroiluminación,150 horas con retroiluminación